Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade platinahärdad silikonslang
Produktkod. 15328351
Change view
Diameter (engelska) Inre:
1/16 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/8 tum
5/16 tum
Tjocklek (engelska):
1/16 tum.
1/32 tum.
1/8 tum
3/32 tum
3/32 tum.
Förpackningsstorlek:
15m
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Tjocklek (engelska) Förpackningsstorlek
15328351 1/16 tum. 1/32 tum. 15m
15662639 1/8 tum 1/16 tum. -
16585910 3/16 tum 3/32 tum. -
16273582 1/4 tum 1/16 tum. -
15356391 1/4 tum 3/32 tum 15m
15564776 5/16 tum 3/32 tum Varje
16565830 3/8 tum 3/32 tum. -
16368666 3/8 tum 1/8 tum -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15328351 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 86000020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    915.00 SEK
    714.96 SEK / 15m
    Save 200.04 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Säkerställ konsekvent pålitliga och exakta vätskeöverföringar. Denna hållbara slang med hög renhet är idealisk för tillverkning av läkemedel, laboratorier och bioprocesser.
Säkerställ konsekvent pålitliga och exakta vätskeöverföringar med Thermo Scientific™ Nalgene™ Platinahärdad silikonslang av läkemedelskvalitet för peristaltiska pumpar. Denna flexibla, hållbara genomskinliga slang med hög renhet är designad för en mängd olika pump- och överföringstillämpningar, inklusive tillverkning av läkemedel, laboratorier och bioprocesser.
  • Smaklös, luktfri, icke-cytotoxisk och icke-hemolytisk
  • Innehåller inga ftalatmjukgörare eller peroxider som kan läcka ut i transporterad vätska
  • Lågbindande yta för att minimera absorptionen av proteiner och livsmedelsprodukter
  • Autoklaverbar; kan också steriliseras med gammastrålning, EtO och kemiska procedurer
  • Durometerhårdhet: Shore A, 50
Beställningsinformation
Dubbelpåsad i fall av 50 fot. (15,2 m)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Uppfyller  87 Cytotoxicitet (Agar Diffusion och MEM Elueringsmetoder); USP <88 > Klass VI; USP <661 >Fysikalisk-kemiska tester; ISO10993-3 bakteriell mutagenicitet– AmesAssay; ISO10993-4 Hemolys direktkontakt, EP 3.1.9 Silikon
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 1/16 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1.6 mm
Material Platinahärdad silikon
Diameter (engelska) Yttre 1/8 tum
Diameter (metrisk) Yttre 3.2 mm
Total längd (engelska) 50 ft.
Tjocklek (engelska) 1/32 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.8 mm
Färg Genomskinligt
Hårdhet 50 (Shore A)
Flexibilitet 4 x OD-böjradie
Maximalt tryck 15 psig vid 73 °F (23 °C)
Produkttyp Flexibel slang
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.