Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade platinahärdad silikonslang
Produktkod. 15356391
Change view
Diameter (engelska) Inre:
1/16 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/8 tum
5/16 tum
Tjocklek (engelska):
1/16 tum.
1/32 tum.
1/8 tum
3/32 tum
3/32 tum.
Förpackningsstorlek:
15m
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Tjocklek (engelska) Förpackningsstorlek
15356391 1/4 tum 3/32 tum 15m
15328351 1/16 tum. 1/32 tum. 15m
15662639 1/8 tum 1/16 tum. -
16585910 3/16 tum 3/32 tum. -
16273582 1/4 tum 1/16 tum. -
15564776 5/16 tum 3/32 tum Varje
16565830 3/8 tum 3/32 tum. -
16368666 3/8 tum 1/8 tum -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15356391 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 86000070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2870.00 SEK
    2598.82 SEK / 15m
    Save 271.18 SEK
    9% Av
I lager
Säkerställ konsekvent pålitliga och exakta vätskeöverföringar. Denna hållbara slang med hög renhet är idealisk för tillverkning av läkemedel, laboratorier och bioprocesser.
Säkerställ konsekvent pålitliga och exakta vätskeöverföringar med Thermo Scientific™ Nalgene™ Platinahärdad silikonslang av läkemedelskvalitet för peristaltiska pumpar. Denna flexibla, hållbara genomskinliga slang med hög renhet är designad för en mängd olika pump- och överföringstillämpningar, inklusive tillverkning av läkemedel, laboratorier och bioprocesser.
  • Smaklös, luktfri, icke-cytotoxisk och icke-hemolytisk
  • Innehåller inga ftalatmjukgörare eller peroxider som kan läckas ut i transporterad vätska
  • Lågbindningssubstanti för att minimera absorptionen av proteiner och livsmedelsprodukter
  • Autoklavbar; kan också steriliseras med gammastrålning, EtO och kemiska procedurer
  • Durometerhårdhet: Shore A, 50
Beställningsinformation
Dubbelpåsad vid 50 fot (15,2 m)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Möter USP <87 > Cytotoxicitet (Agar-diffusion och MEM-elutionsmetoder); USP <88 > Klass VI; USP <661 >Fysikokemiska tester; ISO10993-3 Bakteriell Mutagenicitet – AmesAssay; ISO10993-4 Hemolys direktkontakt, EP 3.1.9 Silikonelastomer f
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 1/4 tum
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material Platinahärdad silikon
Diameter (engelska) Yttre 7/16 tum
Diameter (metrisk) Yttre 11.1 mm
Total längd (engelska) 50 ft.
Tjocklek (engelska) 3/32 tum
Tjocklek (metrisk) 2.4 mm
Färg Genomskinligt
Hårdhet 50 (Shore A)
Flexibilitet 4 x OD-böjradie
Maximalt tryck 17 psig vid 23 °C (73 °F)
Produkttyp Flexibel slang
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.