Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade platinahärdad silikonslang
Beskrivning
Säkerställ konsekvent pålitliga och exakta vätskeöverföringar med Thermo Scientific™ Nalgene™ Platinahärdad silikonslang av läkemedelskvalitet för peristaltiska pumpar. Denna flexibla, hållbara genomskinliga slang med hög renhet är designad för en mängd olika pump- och överföringstillämpningar, inklusive tillverkning av läkemedel, laboratorier och bioprocesser.
- Smaklös, luktfri, icke-cytotoxisk och icke-hemolytisk
- Innehåller inga ftalatmjukgörare eller peroxider som kan läckas ut i transporterad vätska
- Lågbindningssubstanti för att minimera absorptionen av proteiner och livsmedelsprodukter
- Autoklavbar; kan också steriliseras med gammastrålning, EtO och kemiska procedurer
- Durometerhårdhet: Shore A, 50
Beställningsinformation
Dubbelpåsad vid 50 fot (15,2 m)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Möter USP <87 > Cytotoxicitet (Agar-diffusion och MEM-elutionsmetoder); USP <88 > Klass VI; USP <661 >Fysikokemiska tester; ISO10993-3 Bakteriell Mutagenicitet – AmesAssay; ISO10993-4 Hemolys direktkontakt, EP 3.1.9 Silikonelastomer f |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 5/16 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 7.9 mm |
| Material | Platinahärdad silikon |
| Diameter (engelska) Yttre | 1/2 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12.7 mm |
| Total längd (engelska) | 50 ft. |
| Tjocklek (engelska) | 3/32 tum |
| Tjocklek (metrisk) | 2.4 mm |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.