Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade platinahärdad silikonslang
Produktkod. 16273582
Change view
Diameter (engelska) Inre:
1/16 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/8 tum
5/16 tum
Tjocklek (engelska):
1/16 tum.
1/32 tum.
1/8 tum
3/32 tum
3/32 tum.
Förpackningsstorlek:
15m
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Tjocklek (engelska) Förpackningsstorlek
16273582 1/4 tum 1/16 tum. -
15328351 1/16 tum. 1/32 tum. 15m
15662639 1/8 tum 1/16 tum. -
16585910 3/16 tum 3/32 tum. -
15356391 1/4 tum 3/32 tum 15m
15564776 5/16 tum 3/32 tum Varje
16565830 3/8 tum 3/32 tum. -
16368666 3/8 tum 1/8 tum -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 16273582 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 86000060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1910.00 SEK
    1747.08 SEK / Paket med 1
    Save 162.92 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Säkerställ konsekvent pålitliga och exakta vätskeöverföringar. Denna hållbara slang med hög renhet är idealisk för tillverkning av läkemedel, laboratorier och bioprocesser.
Säkerställ konsekvent pålitliga och exakta vätskeöverföringar med Thermo Scientific™ Nalgene™ Platinahärdad silikonslang av läkemedelskvalitet för peristaltiska pumpar. Denna flexibla, hållbara genomskinliga slang med hög renhet är designad för en mängd olika pump- och överföringstillämpningar, inklusive tillverkning av läkemedel, laboratorier och bioprocesser.
  • Smaklös, luktfri, icke-cytotoxisk och icke-hemolytisk
  • Innehåller inga ftalatmjukgörare eller peroxider som kan läcka ut i transporterad vätska
  • Lågbindande yta för att minimera absorptionen av proteiner och livsmedelsprodukter
  • Autoklaverbar; kan också steriliseras med gammastrålning, EtO och kemiska procedurer
  • Durometerhårdhet: Shore A, 50
Beställningsinformation
Dubbelsäckad i fallet med 50 fot (15,2 m)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Uppfyller 87 Cytotoxicitet (Agar Diffusion och MEM Elueringsmetoder); USP <88> Klass VI; USP <661 >Fysikalisk-kemiska tester; ISO10993-3 bakteriell mutagenicitet– AmesAssay; ISO10993-4 Hemolys direktkontakt, EP 3.1.9 Silikonelastomer f
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 1/4 tum
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material Platinahärdad silikon
Diameter (engelska) Yttre 3/8 tum
Diameter (metrisk) Yttre 9.5 mm
Total längd (engelska) 50 ft.
Tjocklek (engelska) 1/16 tum.
Tjocklek (metrisk) 1.6 mm
Färg Genomskinligt
Hårdhet 50 (Shore A)
Flexibilitet 4 x OD-böjradie
Maximalt tryck 12 psig vid 73 °F (23 °C)
Produkttyp Flexibel slang
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.