Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Utrustningsset för pipettrengöring
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10380621
Change view
Storlek:
B
C
F
För användning med:
Pipet, 16 tum.
Pipet, 24 tum.
Pipet, 32 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek För användning med Förpackningsstorlek
10380621 B Pipet, 16 tum. Varje
10731421 C Pipet, 24 tum. Varje
15192283 F Pipet, 32 tum. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10380621 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 52500040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8590.00 SEK
    8488.71 SEK / Paket med 1
    Save 101.29 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 06-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hitta allt du behöver för att rengöra pipetter i dessa pipettrengöringsutrustningsset, var och en bekvämt förpackad med korg, burk och diskmaskin.
Skaffa allt du behöver för att rengöra pipetter med Thermo Scientific™ Nalgene™ Utrustningsset för pipettrengöring. Var och en av dessa bekvämt förpackade set har en korg, burk och diskmaskin. En större storlek är tillgänglig för att rymma upp till 32 tum. (81 cm) långa pipetter.
Funktioner
  • Alla är gjorda av robust, högdensitetspolyeten
  • Komponenter finns också tillgängliga separat förutom storlek F (säljs endast som ett set)
Innehåller:
  • En pipettburk
  • En korg
  • En tvättmaskin/sköljare av storleken angiven
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Pipet, 16 tum.
Höjd (engelska) 16 tum
Höjd (metrisk) 41 cm
Storlek B
Beskrivning Pipetrengöringsset B
Material HDPE
Inkluderar
  • En pipettburk
  • En korg
  • En tvättmaskin/sköljare i storlek B