Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Utrustningsset för pipettrengöring
Produktkod. 15192283
Change view
Storlek:
B
C
F
För användning med:
Pipet, 16 tum.
Pipet, 24 tum.
Pipet, 32 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek För användning med Förpackningsstorlek
15192283 F Pipet, 32 tum. Varje
10380621 B Pipet, 16 tum. Varje
10731421 C Pipet, 24 tum. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15192283 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DS52500060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20390.00 SEK
    20143.67 SEK / Paket med 1
    Save 246.33 SEK
    1% Av
I lager
Hitta allt du behöver för att rengöra pipetter i dessa pipettrengöringsutrustningsset, var och en bekvämt förpackad med korg, burk och diskmaskin.
Skaffa allt du behöver för att rengöra pipetter med Thermo Scientific™ Nalgene™ Utrustningsset för pipettrengöring. Var och en av dessa bekvämt förpackade set har en korg, burk och diskmaskin. En större storlek är tillgänglig för att rymma upp till 32 tum. (81 cm) långa pipetter.
Funktioner
  • Alla är gjorda av robust, högdensitetspolyeten
  • Komponenter finns också tillgängliga separat förutom storlek F (säljs endast som ett set)
Innehåller:
  • En pipettburk
  • En korg
  • En tvättmaskin/sköljare av storleken angiven
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Pipet, 32 tum.
Höjd (engelska) 36 tum.
Höjd (metrisk) 81 cm
Storlek F
Beskrivning Pipetrengöringsset F
Material HDPE
Inkluderar
  • En pipettburk
  • En korg
  • En tvättmaskin/sköljare i storlek F