Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Utrustningsset för pipettrengöring
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4520797
Storlek:
B
C
F
För användning med:
Pipet, 16 tum.
Pipet, 24 tum.
Pipet, 32 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10380621
Brand: Thermo Scientific™ 52500040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hitta allt du behöver för att rengöra pipetter i dessa pipettrengöringsutrustningsset, var och en bekvämt förpackad med korg, burk och diskmaskin.
Skaffa allt du behöver för att rengöra pipetter med Thermo Scientific™ Nalgene™ Utrustningsset för pipettrengöring. Var och en av dessa bekvämt förpackade set har en korg, burk och diskmaskin. En större storlek är tillgänglig för att rymma upp till 32 tum. (81 cm) långa pipetter.
Funktioner
  • Alla är gjorda av robust, högdensitetspolyeten
  • Komponenter finns också tillgängliga separat förutom storlek F (säljs endast som ett set)
Innehåller:
  • En pipettburk
  • En korg
  • En tvättmaskin/sköljare av storleken angiven
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Pipet, 16 tum.
Höjd (engelska) 16 tum
Höjd (metrisk) 41 cm
Storlek B
Beskrivning Pipetrengöringsset B
Material HDPE
Inkluderar
  • En pipettburk
  • En korg
  • En tvättmaskin/sköljare i storlek B