Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettburkar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10249210
Change view
Höjd (metrisk):
51.4 cm
68.6 cm
91.4 cm
Storlek:
A
B
C
För användning med:
Pipet, 16 tum.
Pipet, 24 tum.
Pipet, 8 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Storlek För användning med unitSize
10249210 68.6 cm B Pipet, 16 tum. Varje
10420431 51.4 cm A Pipet, 8 tum. Varje
10567882 91.4 cm C Pipet, 24 tum. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
  • Ej för användning med koncentrerad svavelsyra
  • Blanda inte denna lösning i burk; se burkens etikett för rekommenderad lösningsformel
Produktkod. 10249210 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 52420050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
  • Ej för användning med koncentrerad svavelsyra
  • Blanda inte denna lösning i burk; se burkens etikett för rekommenderad lösningsformel
Blötlägg eller sterilisera glaspipetter med dessa burkar. Locket bromsar rengöringslösningens avdunstning och håller innehållet fritt från skräp samtidigt som den flänsförsedda basen ökar säkerheten.
Blötlägg eller sterilisera glaspipetter med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettburkar. Fyll burkar med lämplig rengöringslösning och placera sedan pipetter i motsvarande Nalgene pipettkorg (artikelnr DS5241) för enkel nedsänkning i och upptagning ur burken. Locket bromsar rengöringslösningens avdunstning och håller innehållet fritt från skräp. Burkarna har en flänsad bas för ökad säkerhet.
  • Cross-linked high-density polyethylene is chemically compatible for long term exposure to most acids, bases, alcohols and detergents.
  • Jars can be used with sulfuric acid/dichromate solution if acid concentration is 60% or less.
  • Recommended cleaning solution formula shown on the jar's label is effective and lasts longer than standard solutions — do not mix this solution in the jar.
  • Match size letter code with basket size letter code for optimum fit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
För användning med Pipet, 16 tum.
Höjd (engelska) 27 tum.
Höjd (metrisk) 68.6 cm
Storlek B
Beskrivning Pipet Jar XLPE B
Diameter (engelska) 6,5 tum.
Diameter (metrisk) 16.5cm
Förvaringskrav Store jar in container, sink or drainboard large enough to retain contents should leakage occur
Antal per förpackning 1
nr per ärende 6