Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettburkar
Produktkod. 10420431
Change view
Höjd (metrisk):
51.4 cm
68.6 cm
91.4 cm
Storlek:
A
B
C
För användning med:
Pipet, 16 tum.
Pipet, 24 tum.
Pipet, 8 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Storlek För användning med Förpackningsstorlek
10420431 51.4 cm A Pipet, 8 tum. Varje
10249210 68.6 cm B Pipet, 16 tum. Varje
10567882 91.4 cm C Pipet, 24 tum. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
  • Ej för användning med koncentrerad svavelsyra
  • Blanda inte denna lösning i burk; se burkens etikett för rekommenderad lösningsformel
Produktkod. 10420431 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 52420040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2435.00 SEK
    2205.50 SEK / Paket med 1
    Save 229.50 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-01-2027
  • Ej för användning med koncentrerad svavelsyra
  • Blanda inte denna lösning i burk; se burkens etikett för rekommenderad lösningsformel
Blötlägg eller sterilisera glaspipetter med dessa burkar. Locket bromsar rengöringslösningens avdunstning och håller innehållet fritt från skräp samtidigt som den flänsförsedda basen ökar säkerheten.
Blötlägg eller sterilisera glaspipetter med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettburkar. Fyll burkar med lämplig rengöringslösning och placera sedan pipetter i motsvarande Nalgene pipettkorg (artikelnr DS5241) för enkel nedsänkning i och upptagning ur burken. Locket bromsar rengöringslösningens avdunstning och håller innehållet fritt från skräp. Burkarna har en flänsad bas för ökad säkerhet.
  • Korsbunden högdensitetspolyeten är kemiskt kompatibel för långvarig exponering för de flesta syror, baser, alkoholer och tvättmedel.
  • Burkar kan användas med svavelsyra/dikromatlösning om syrakoncentrationen är 60 % eller mindre.
  • Den rekommenderade rengöringslösningsformeln som visas på burkens etikett är effektiv och håller längre än standardlösningar — , blanda inte denna lösning i burken.
  • Matcha bokstavsstorlek med korgstorlek för optimal passform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
För användning med Pipet, 8 tum.
Höjd (engelska) 20.25 tum.
Höjd (metrisk) 51.4 cm
Storlek A
Beskrivning Pipetburk XLPE A
Diameter (engelska) 6,5 tum.
Diameter (metrisk) 16.5cm
Förvaringskrav Förvara burken i behållare, handfat eller avloppsbräda som är tillräckligt stor för att behålla innehållet om läckage skulle uppstå