Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettburkar
Produktkod. 10567882
Change view
Höjd (metrisk):
51.4 cm
68.6 cm
91.4 cm
Storlek:
A
B
C
För användning med:
Pipet, 16 tum.
Pipet, 24 tum.
Pipet, 8 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Storlek För användning med Förpackningsstorlek
10567882 91.4 cm C Pipet, 24 tum. Varje
10420431 51.4 cm A Pipet, 8 tum. Varje
10249210 68.6 cm B Pipet, 16 tum. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
  • Ej för användning med koncentrerad svavelsyra
  • Blanda inte denna lösning i burk; se burkens etikett för rekommenderad lösningsformel
Produktkod. 10567882 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 52420060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4460.00 SEK
    4403.37 SEK / Paket med 1
    Save 56.63 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 22-12-2026
  • Ej för användning med koncentrerad svavelsyra
  • Blanda inte denna lösning i burk; se burkens etikett för rekommenderad lösningsformel
Blötlägg eller sterilisera glaspipetter med dessa burkar. Locket bromsar rengöringslösningens avdunstning och håller innehållet fritt från skräp samtidigt som den flänsförsedda basen ökar säkerheten.
Blötlägg eller sterilisera glaspipetter med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettburkar. Fyll burkar med lämplig rengöringslösning och placera sedan pipetter i motsvarande Nalgene pipettkorg (artikelnr DS5241) för enkel nedsänkning i och upptagning ur burken. Locket bromsar rengöringslösningens avdunstning och håller innehållet fritt från skräp. Burkarna har en flänsad bas för ökad säkerhet.
  • Cross-linked high-density polyethylene is chemically compatible for long term exposure to most acids, bases, alcohols and detergents.
  • Jars can be used with sulfuric acid/dichromate solution if acid concentration is 60% or less.
  • Recommended cleaning solution formula shown on the jar's label is effective and lasts longer than standard solutions — do not mix this solution in the jar.
  • Match size letter code with basket size letter code for optimum fit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Pipet, 24 tum.
Höjd (engelska) 36 tum.
Höjd (metrisk) 91.4 cm
Storlek C
Beskrivning Pipet Jar XLPE C
Diameter (engelska) 6.875 in.
Diameter (metrisk) 17.5cm
Förvaringskrav Store jar in container, sink or drainboard large enough to retain contents should leakage occur
Antal per förpackning 1
nr per ärende 2