Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettburkar
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4520796
Höjd (metrisk):
51.4 cm
68.6 cm
91.4 cm
Storlek:
A
B
C
För användning med:
Pipet, 16 tum.
Pipet, 24 tum.
Pipet, 8 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
  • Ej för användning med koncentrerad svavelsyra
  • Blanda inte denna lösning i burk; se burkens etikett för rekommenderad lösningsformel
Produktkod. 10420431
Brand: Thermo Scientific™ 52420040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
  • Ej för användning med koncentrerad svavelsyra
  • Blanda inte denna lösning i burk; se burkens etikett för rekommenderad lösningsformel
Blötlägg eller sterilisera glaspipetter med dessa burkar. Locket bromsar rengöringslösningens avdunstning och håller innehållet fritt från skräp samtidigt som den flänsförsedda basen ökar säkerheten.
Blötlägg eller sterilisera glaspipetter med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettburkar. Fyll burkar med lämplig rengöringslösning och placera sedan pipetter i motsvarande Nalgene pipettkorg (artikelnr DS5241) för enkel nedsänkning i och upptagning ur burken. Locket bromsar rengöringslösningens avdunstning och håller innehållet fritt från skräp. Burkarna har en flänsad bas för ökad säkerhet.
  • Cross-linked high-density polyethylene is chemically compatible for long term exposure to most acids, bases, alcohols and detergents.
  • Jars can be used with sulfuric acid/dichromate solution if acid concentration is 60% or less.
  • Recommended cleaning solution formula shown on the jar's label is effective and lasts longer than standard solutions — do not mix this solution in the jar.
  • Match size letter code with basket size letter code for optimum fit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Pipet, 8 tum.
Höjd (engelska) 20.25 tum.
Höjd (metrisk) 51.4 cm
Storlek A
Beskrivning Pipet Jar XLPE A
Diameter (engelska) 6,5 tum.
Diameter (metrisk) 16.5cm
Förvaringskrav Store jar in container, sink or drainboard large enough to retain contents should leakage occur
Antal per förpackning 1
nr per ärende 6