Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Economy Plast Graduated Cylindrar
Produktkod. 10241691
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
10241691 100 mL 1 mL Varje
10323341 10 mL 0.2 mL Varje
10281591 25 mL 0.5 mL Varje
10706831 50 mL 1 mL Varje
10008610 250 mL 2 mL Varje
10413901 500 mL 5 mL -
10747211 1000 mL 10 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10241691 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 36650100
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
View all promotions
I lager
Add to basket
Add to basket
Dispensera lätt vätska med de generösa hällpiparna på dessa PMP ekonomi graderade cylindrar. Dessa klara cylindrar uppvisar god kemikalie- och slaghållfasthet.
Fördela enkelt vätskor med de generösa hällpiparna på Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Ekonomigraderade cylindrar. Dessa klara polymetylpentencylindrar uppvisar god kemisk och slaghållfasthet och inkluderar lättlästa ingjutna graderingar som inte skaver.
Funktioner:
  • Transparent, brytsäker och icke-blötande
  • Ekonomisk och återvinningsbar; designad för engångsbruk
  • Ingen menisk som kan förvirra avläsningarna tillåter noggranna mätningar
  • Bra temperaturtålighet upp till 135 °C°
  • Stor, ribbad, rundad bas ger förstärkning och stabilitet för att förhindra att de rullar eller tippar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material PMP
Kalibrering Att innehålla
Diameter (engelska) 1,11 tum
Diameter (metrisk) 28.2 mm
Kvantitet 1/Pk., 12/Cs.
Examen 1 mL
Form Rund
För användning med (applikation) Laboratorier
Bastyp Rund
Höjd (engelska) 9 tum
Höjd (metrisk) 228.6 mm
Produkttyp Graderad cylinder
Diameter (engelska) Inre 1,55 tum
Diameter (metrisk) Inre 39.4 mm