Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Economy Plast Graduated Cylindrar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10323341
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen unitSize
10323341 10 mL 0.2 mL Varje
10281591 25 mL 0.5 mL Varje
10706831 50 mL 1 mL Varje
10241691 100 mL 1 mL Varje
10008610 250 mL 2 mL Varje
10413901 500 mL 5 mL -
10747211 1000 mL 10 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10323341 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 36650010
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Dispensera lätt vätska med de generösa hällpiparna på dessa PMP ekonomi graderade cylindrar. Dessa klara cylindrar uppvisar god kemikalie- och slaghållfasthet.
Fördela enkelt vätskor med de generösa hällpiparna på Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Ekonomigraderade cylindrar. Dessa klara polymetylpentencylindrar uppvisar god kemisk och slaghållfasthet och inkluderar lättlästa ingjutna graderingar som inte skaver.
Features:
  • Transparent, break-resistant and non-wetting
  • Economical and recyclable; designed for single use
  • No meniscus to confuse readings allow for accurate measurements
  • Good temperature resistance up to 135°C (275°F)
  • Large, ribbed, rounded base provides reinforcement and stability to keep from rolling or tipping
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material PMP
Kalibrering Att innehålla
Diameter (engelska) 0.53 in.
Diameter (metrisk) 13.5 mm
Kvantitet 1/Pk., 24/Cs.
Examen 0.2 mL
Form Rund
För användning med (applikation) Laboratorier
Skala Färg Clear
Bastyp Rund
Höjd (engelska) 3,85 tum.
Höjd (metrisk) 97.8 mm
Produkttyp Graderad cylinder
Diameter (engelska) Inre 0.87 in.
Diameter (metrisk) Inre 22.1 mm