Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Economy Plast Graduated Cylindrar
Beskrivning
Fördela enkelt vätskor med de generösa hällpiparna på Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Ekonomigraderade cylindrar. Dessa klara polymetylpentencylindrar uppvisar god kemisk och slaghållfasthet och inkluderar lättlästa ingjutna graderingar som inte skaver.
Features:
- Transparent, break-resistant and non-wetting
- Economical and recyclable; designed for single use
- No meniscus to confuse readings allow for accurate measurements
- Good temperature resistance up to 135°C (275°F)
- Large, ribbed, rounded base provides reinforcement and stability to keep from rolling or tipping
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | PMP |
| Kalibrering | Att innehålla |
| Diameter (engelska) | 1.93 in. |
| Diameter (metrisk) | 49 mm |
| Kvantitet | 1/Pk., 8/Cs. |
| Examen | 5 mL |
| Form | Rund |
| För användning med (applikation) | Laboratorier |
| Bastyp | Rund |
| Visa mer |