Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Economy Plast Graduated Cylindrar
Produktkod. 10747211
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
10747211 1000 mL 10 mL -
10323341 10 mL 0.2 mL Varje
10281591 25 mL 0.5 mL Varje
10706831 50 mL 1 mL Varje
10241691 100 mL 1 mL Varje
10008610 250 mL 2 mL Varje
10413901 500 mL 5 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10747211 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 36651000
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Dispensera lätt vätska med de generösa hällpiparna på dessa PMP ekonomi graderade cylindrar. Dessa klara cylindrar uppvisar god kemikalie- och slaghållfasthet.
Fördela enkelt vätskor med de generösa hällpiparna på Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Ekonomigraderade cylindrar. Dessa klara polymetylpentencylindrar uppvisar god kemisk och slaghållfasthet och inkluderar lättlästa ingjutna graderingar som inte skaver.
Funktioner:
  • Transparent, brytsäker och icke-blötande
  • Ekonomisk och återvinningsbar; designad för engångsbruk
  • Ingen menisk som kan förvirra avläsningarna tillåter noggranna mätningar
  • Bra temperaturtålighet upp till 135 °C°
  • Stor, ribbad, rundad bas ger förstärkning och stabilitet för att förhindra att de rullar eller tippar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material PMP
Kalibrering Att innehålla
Diameter (engelska) 2,46 tum
Diameter (metrisk) 62.5 mm
Kvantitet 1/Pk., 6/Cs.
Examen 10 mL
Form Rund
För användning med (applikation) Laboratorier
Bastyp Rund
Höjd (engelska) 17 tum
Höjd (metrisk) 431.8 mm
Produkttyp Graderad cylinder
Diameter (engelska) Inre 3,13 tum
Diameter (metrisk) Inre 79.5 mm