Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Erlenmeyer-flaskor med förslutning
Beskrivning
Utför titrering, beredning och förvaring av odlingsmedia med Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Erlenmeyer-flaskor med förslutning, som ger en kombination av kemisk beständighet, styrka och transparens. Robust, splittringssäker konstruktion i kombination med låg vikt gör dessa kolvar till ett värdefullt inslag i laboratoriesäkerhetsprogram.
- Utmärkt kemisk resistens mot en mängd olika laboratoriereagenser
- Mer transparent än polypropen men med liknande kemisk resistens
- Idealiskt för förberedelse och förvaring av kulturmedier och titrationer
- Alla storlekar har lättlästa examensbetyg
- Autoklavbar/Graduerad
Inkluderar: Proppropenskruvstängningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 32 oz. |
| Beskrivning | Flask Erlenmeyer skruvstängning PMP 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | PMP |
| nr per ärende | 6 |
| Antal per förpackning | 2 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Graderad | Ja |
| Mun stil | Smal |
| Visa mer |