Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Erlenmeyer-flaskor med förslutning
Beskrivning
Utför titrering, beredning och förvaring av odlingsmedia med Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Erlenmeyer-flaskor med förslutning, som ger en kombination av kemisk beständighet, styrka och transparens. Robust, splittringssäker konstruktion i kombination med låg vikt gör dessa kolvar till ett värdefullt inslag i laboratoriesäkerhetsprogram.
- Excellent chemical resistance to a wide variety of lab reagents
- More transparent than polypropylene but with similar chemical resistance
- Ideal for preparation and storage of culture media and titrations
- All sizes have easy-to-read graduations
- Autoclavable/Graduated
Includes:Polypropylene screw closures
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 16 oz. |
| Beskrivning | Flask Erlenmeyer Screw Closure PMP 500mL |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | PMP |
| nr per ärende | 12 |
| Antal per förpackning | 4 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Graderad | Ja |
| Mun stil | Smal |
| Visa mer |