Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Graderade cylindrar av plast
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4524584
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 10598711
Brand: Thermo Scientific™ 36630010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Garantera noggrannhetskraven för ASTM Klass B, E1272 vid användning av dessa cylindrar. Alla storlekar har en generös hällpip och ingjutna graderingar.
Uppfyll noggrannhetskraven för ASTM Klass B, E1272 och CFR21, del 177.1520 (förutom storlekarna 2L och 4L) genom att använda Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Graderade cylindrar. Alla storlekar har en generös hällpip, ingjutna graderingar som inte skaver och en stor blå bas för att förhindra tippning. Dessa polymetylpentencylindrar kan steriliseras kemiskt och är lämpliga för mat och dryck.
Features:
  • No meniscus to confuse readings—eliminates guesswork
  • Large blue polypropylene octagonal base prevents rolling and tipping
  • Molded-in graduations are silk-screened for easy reading
  • Excellent chemical resistance for a wide variety of solutions
  • Resists temperatures up to 135°C (275°F) for a variety of uses
  • Autoclavable (will affect accuracy)
  • Transparent
Ordering Information:
  • Individually packaged
  • 10, 25, 50, 100, 250, 500 and 1000mL sizes have front-to-back raised graduations
  • 2000 and 4000mL sizes have standard graduations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material PMP
Tolerans ±0,2 ml
Objektbeskrivning Graduated Cylinder PMP 10mL
Certifikat och efterlevnad ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, del 177.1520
Antal per förpackning 1
nr per ärende 24
Kalibrering Att innehålla, att leverera
Diameter (engelska) 1,03 tum.
skala 0,8 ml till 10 ml i steg om 0,2 ml
Diameter (metrisk) 26.2 mm
Examen 0.2 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Gräns för fel ±0,20 ml
Max. Temperatur 145°C
Form Rund
Diameter (metrisk) Insida 13.5 mm
Diameter (engelska) Insida 0,53 tum
Max. Temperatur (engelska) 293°F
Bastyp Hexagonal
Höjd (engelska) 4,34 tum.
Höjd (metrisk) 110.2 mm
Typ Graderad cylinder