Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Graderade plastbägare med handtag
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4521493
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
3000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10616181
Brand: Thermo Scientific™ 12231000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ beständighet mot syror, baser, alifatiska alkoholer, aldehyder och estrar med dessa PMP graderade bägare.
Säkerställ motståndskraft mot syror, baser, alifatiska alkoholer, aldehyder och estrar med Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Graderade bägare med handtag. Dessa bägare har rektangulära handtag för enkel att bära och hälla, och tål kontinuerlig användning vid höga temperaturer.
  • Withstands continuous exposure to temperatures as high as 150°C and intermittent temperatures to 175°C (347°F)
  • Transparent to microwaves
  • Transparent PMP material allows a clear view of beaker contents
  • Molded-in graduation in both oz. and mL won't wear off with continuous use or washings
  • Sturdy, molded-in rectangular handle provides easy, safe handling and pouring
  • Autoclavable/Transparent/Graduated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 33,81 oz.
Färg Klart
Beskrivning Beaker with Handle Graduated PMP 1000 mL
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material PMP
Graduation Range 100mL-1000mL
Ökar 100mL
Kvantitet 1/Pk.; 6/Cs.
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
skala Gjuten Dual Scale
Stil Hanteras