Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Griffin lågformade plastbägare
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
4000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 3
Paket med 4
Paket med 6
Varje
Beschreibung
Använd kontinuerligt Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Griffin Low-Form bägare vid temperaturer på 150 °C med intermittent service till 175 °C. Dessa polymetylpentenbägare har glasets genomskinlighet, utmärkt kemisk resistens och värmetolerans. Alla storlekar av bägare har lättlästa, screentryckta graderingar.
- Transparent PMP material allows for a clear view of beaker contents
- No-drip, single-spout design provides precision pouring control
- With ribs for easy stacking
- Silk screened with graduations, size code, resin code, catalog number, max. temperature and “No Flame” symbol for easy identification and safe use
- Autoclavable/Graduated/Transparent
- Meets ISO/DIN 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy
Spezifikation
Spezifikation
| Färg | Klart |
| Beskrivning | Beaker Griffin Low-Form PMP 400 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 400 mL |
| Material | PMP |
| Graduation Range | 50 to 400 mL |
| Ökar | 25 mL |
| Kvantitet | 6/Pk.; 24/Cs. |
| Typ | Bägare |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur