Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Griffin lågformade plastbägare
Beskrivning
Använd kontinuerligt Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Griffin Low-Form bägare vid temperaturer på 150 °C med intermittent service till 175 °C. Dessa polymetylpentenbägare har glasets genomskinlighet, utmärkt kemisk resistens och värmetolerans. Alla storlekar av bägare har lättlästa, screentryckta graderingar.
- Transparent PMP material allows for a clear view of beaker contents
- No-drip, single-spout design provides precision pouring control
- With ribs for easy stacking
- Silk screened with graduations, size code, resin code, catalog number, max. temperature and “No Flame” symbol for easy identification and safe use
- Autoclavable/Graduated/Transparent
- Meets ISO/DIN 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Beskrivning | Beaker Griffin Low-Form PMP 50 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | PMP |
| Graduation Range | 10 to 50 mL |
| Ökar | 5 mL |
| Kvantitet | 12/Pk.; 36/Cs. |
| Typ | Bägare |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Visa mer |