Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Graderade cylindrar av plast
Beskrivning
Uppfyll noggrannhetskraven för ASTM Klass B, E1272 och CFR21, del 177.1520 (förutom storlekarna 2L och 4L) genom att använda Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Graderade cylindrar. Alla storlekar har en generös hällpip, ingjutna graderingar som inte skaver och en stor blå bas för att förhindra tippning. Dessa polymetylpentencylindrar kan steriliseras kemiskt och är lämpliga för mat och dryck.
- Ingen menisk som förvirrar läsningar—eliminerar gissningar
- En stor blå polypropen-åttakantig bas förhindrar rullning och tippning
- Gjutna graderingar är silktryckta för enkel läsning
- Utmärkt kemisk resistens för en mängd olika lösningar
- Tål temperaturer upp till 135 °C för°olika användningsområden
- Autoklavbar (påverkar noggrannheten)
- Genomskinlig
Beställningsinformation:
- Individuellt förpackade
- 10, 25, 50, 100, 250, 500 och 1000 ml storlekar har fram-till-bak-höjda graderingar
- 2000 och 4000 ml storlekar har standardgraderingar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | PMP |
| Tolerans | ±2 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, del 177.1520 |
| Kalibrering | Att innehålla, att leverera |
| Diameter (engelska) | 1,92 tum |
| skala | 16 mL till 250 mL i steg om 2 mL |
| Diameter (metrisk) | 48.8 mm |
| Kvantitet | 1/Pk., 12/Cs. |
| Examen | 2 mL |
| Visa mer |