Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Graderade cylindrar av plast
Produktkod. 10475841
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
10475841 500 mL 5 mL Varje
10598711 10 mL 0.2 mL Varje
10483901 25 mL 0.5 mL Varje
10493901 50 mL 1 mL Varje
10140091 100 mL 1 mL Varje
10363531 250 mL 2 mL Varje
10485841 1000 mL 10 mL Varje
10343581 2000 mL 20 mL Varje
15971621 4000 mL 50 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 10475841 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 36630500
I lager
Garantera noggrannhetskraven för ASTM Klass B, E1272 vid användning av dessa cylindrar. Alla storlekar har en generös hällpip och ingjutna graderingar.
Uppfyll noggrannhetskraven för ASTM Klass B, E1272 och CFR21, del 177.1520 (förutom storlekarna 2L och 4L) genom att använda Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Graderade cylindrar. Alla storlekar har en generös hällpip, ingjutna graderingar som inte skaver och en stor blå bas för att förhindra tippning. Dessa polymetylpentencylindrar kan steriliseras kemiskt och är lämpliga för mat och dryck.
Features:
  • No meniscus to confuse readings—eliminates guesswork
  • Large blue polypropylene octagonal base prevents rolling and tipping
  • Molded-in graduations are silk-screened for easy reading
  • Excellent chemical resistance for a wide variety of solutions
  • Resists temperatures up to 135°C (275°F) for a variety of uses
  • Autoclavable (will affect accuracy)
  • Transparent
Ordering Information:
  • Individually packaged
  • 10, 25, 50, 100, 250, 500 and 1000mL sizes have front-to-back raised graduations
  • 2000 and 4000mL sizes have standard graduations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material PMP
Tolerans ±4 ml
Certifikat och efterlevnad ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, del 177.1520
Kalibrering Att innehålla, att leverera
Diameter (engelska) 2,44 tum.
skala 15mL to 500mL in 5mL increments
Diameter (metrisk) 62 mm
Kvantitet 1/Pk., 8/Cs.
Examen 5 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Gräns för fel ±4.00mL
Form Rund
Max. Temperatur (engelska) 293°F
Bastyp Hexagonal
Höjd (engelska) 15,5 tum
Höjd (metrisk) 393.7 mm
Produkttyp Graderad cylinder
Max. Temperatur (metrisk) 145 °C
Diameter (engelska) Inre 1,83 tum
Diameter (metrisk) Inre 46.5 mm