Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Graderade cylindrar av plast
Beskrivning
Uppfyll noggrannhetskraven för ASTM Klass B, E1272 och CFR21, del 177.1520 (förutom storlekarna 2L och 4L) genom att använda Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Graderade cylindrar. Alla storlekar har en generös hällpip, ingjutna graderingar som inte skaver och en stor blå bas för att förhindra tippning. Dessa polymetylpentencylindrar kan steriliseras kemiskt och är lämpliga för mat och dryck.
- No meniscus to confuse readings—eliminates guesswork
- Large blue polypropylene octagonal base prevents rolling and tipping
- Molded-in graduations are silk-screened for easy reading
- Excellent chemical resistance for a wide variety of solutions
- Resists temperatures up to 135°C (275°F) for a variety of uses
- Autoclavable (will affect accuracy)
- Transparent
Ordering Information:
- Individually packaged
- 10, 25, 50, 100, 250, 500 and 1000mL sizes have front-to-back raised graduations
- 2000 and 4000mL sizes have standard graduations
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Material | PMP |
| Tolerans | ±0,2 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, del 177.1520 |
| Kalibrering | Att innehålla, att leverera |
| Diameter (engelska) | 1,03 tum. |
| skala | 0,8 ml till 10 ml i steg om 0,2 ml |
| Diameter (metrisk) | 26.2 mm |
| Kvantitet | 1/Pk., 24/Cs. |
| Examen | 0.2 mL |
| Visa mer |