Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polykarbonat Baffled Culture Flasks
Beskrivning
Öka blandningseffektiviteten med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Baffled Culture Flasks, ett alternativ till glaskolvar som producerar ekvivalenta tillväxtkurvor med E. coli och S. cerevisiae . Robust, spricksäker konstruktion och låg vikt jämfört med glas gör dessa kolvar till ett värdefullt inslag i laboratoriesäkerhetsprogram.
- Polykarbonat är brytbeständigt och klart; lättlästa graderingar hjälper till att enkelt identifiera vätskenivå.
- Bottenbafflar ger ökad blandning, luftning och gasutbyte.
- Flaskor är utmärkta för en mängd laboratorieprocedurer, inklusive fermentering, cellodling och skörd samt generella ingenjörsprocedurer.
- 500 och 100 ml storlekar accepterar antingen standard 38 mm rostfritt stål eller plastförslutningar för mångsidighet.
- Flaskor är autoklaverbara.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 16,9 oz. |
| Beskrivning | Flask-bafflad rakhalsad PC 500mL |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Polykarbonat |
| nr per ärende | 12 |
| Antal per förpackning | 4 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Graderad | Ja |
| Bottenform | Snopen |