Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polykarbonat Baffled Culture Flasks
Produktkod. 10607341
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10607341 1000 mL Paket med 2
10768911 250 mL Paket med 4
10190441 500 mL Paket med 4
10094900 2000 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Upprepad autoklavering kan resultera i viss förlust av mekanisk styrka.
Produktkod. 10607341 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 41101000
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-12-2026
Upprepad autoklavering kan resultera i viss förlust av mekanisk styrka.
Öka blandningseffektiviteten med dessa polykarbonatkolvar, ett alternativ till glaskolvar som producerar ekvivalenta tillväxtkurvor med E. coli och S. cerevisiae.
Öka blandningseffektiviteten med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Baffled Culture Flasks, ett alternativ till glaskolvar som producerar ekvivalenta tillväxtkurvor med E. coli och S. cerevisiae . Robust, spricksäker konstruktion och låg vikt jämfört med glas gör dessa kolvar till ett värdefullt inslag i laboratoriesäkerhetsprogram.
  • Polykarbonat är brytbeständigt och klart; lättlästa graderingar hjälper till att enkelt identifiera vätskenivå.
  • Bottenbafflar ger ökad blandning, luftning och gasutbyte.
  • Flaskor är utmärkta för en mängd laboratorieprocedurer, inklusive fermentering, cellodling och skörd samt generella ingenjörsprocedurer.
  • 500 och 100 ml storlekar accepterar antingen standard 38 mm rostfritt stål eller plastförslutningar för mångsidighet.
  • Flaskor är autoklaverbara.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 33,8 oz.
Beskrivning Flask-bafflad rakhalsad PC 1000mL
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Polykarbonat
nr per ärende 6
Antal per förpackning 2
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
Bottenform Snopen