Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polykarbonat Baffled Culture Flasks
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10768911
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10768911 250 mL Paket med 4
10190441 500 mL Paket med 4
10607341 1000 mL Paket med 2
10094900 2000 mL -
4 options
Upprepad autoklavering kan resultera i viss förlust av mekanisk styrka.
Produktkod. 10768911
Brand: Thermo Scientific™ 41100250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upprepad autoklavering kan resultera i viss förlust av mekanisk styrka.
Öka blandningseffektiviteten med dessa polykarbonatkolvar, ett alternativ till glaskolvar som producerar ekvivalenta tillväxtkurvor med E. coli och S. cerevisiae.
Öka blandningseffektiviteten med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Baffled Culture Flasks, ett alternativ till glaskolvar som producerar ekvivalenta tillväxtkurvor med E. coli och S. cerevisiae . Robust, spricksäker konstruktion och låg vikt jämfört med glas gör dessa kolvar till ett värdefullt inslag i laboratoriesäkerhetsprogram.
  • Polycarbonate is break-resistant and clear; easy to read graduations help identify liquid level with ease.
  • Bottom baffles provide increased mixing, aeration, and gas exchange.
  • Flasks are excellent for a variety of lab procedures, including fermentation, cell culture grown and harvesting, and generic engineering procedures.
  • 500 and 100mL sizes accept either standard 38mm stainless-steel or plastic closures for versatility.
  • Flasks are autoclavable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Beskrivning Flask Baffled PC 250mL
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Polykarbonat
nr per ärende 12
Antal per förpackning 4
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
Bottenform Snopen