Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Centrifugeflaskaadapter i polykarbonat med konisk botten
Produktkod. 10788851
Change view
Antal per förpackning:
4
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Antal per förpackning Förpackningsstorlek
10788851 4 Paket med 4
1 options
Produktkod. 10788851 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DS31260175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    827.00 SEK
    693.40 SEK / Paket med 4
    Save 133.60 SEK
    16% Av
I lager
Anpassa Thermo Scientific™ Nalgene™ centrifugflaskor Kat. nr 3143, 3144 och 3145 för användning i en konisk bottencentrifug med denna adapter.
För användning med Nalgene 3143-0175 polypropensampolymer centrifugflaskor, 3144-0175 polykarbonat koniska centrifugflaskor och 3145-0175 polystyren koniska centrifugflaskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter
Material Polykarbonat
Beskrivning Konisk Botten Centrifuge Flaska Adapter
Färg Vitt
Antal per förpackning 4