Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polykarbonatkulturkärl med portar
Beskrivning
Få enkel tillgång till dina suspensionskulturer med fyrportar, Thermo Scientific™ Nalgene™ polykarbonatodlingskärl med portar. Ekonomisk, lätt och brytsäker, den är gjuten av transparent polykarbonat för enkel visning av dina kulturer.
- Tog examen i 0,5L-steg från 3 till 12L
- För användning med överliggande drivmixrar och nedre enheter för blandning uppifrån och ner
- Porttillbehör finns tillgängliga, portar accepterar vilken Nalgene storlek som helst på 38-430
- Icke-cytotoxisk
- Autoklavbar och USP klass VI-kompatibel
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för intern forskning gäller inte produkten/produkterna på de webbsidor som är kopplade till detta uttalande.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Arbetskapacitet: 12L |
| Kapacitet (metrisk) | 12 L |
| Material | Polykarbonat |
| Graduation Range | 3 till 12 L |
| Examen | 500 mL |
| nr per ärende | 2 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Ytbeläggning | Hold (Håll) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Graderad | Ja |