Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polykarbonat, Ändlock
Produktkod. 10090282
Change view
Kvantitet:
Fall av 4
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10090282 Fall av 4 Paket med 4
1 options
Produktkod. 10090282 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 26882075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    436.00 SEK
    393.79 SEK / Paket med 4
    Save 42.21 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-02-2027
För användning med:Nalgene Carboy 2630 och 2261
Sanitära portar för enkel fyllning/påfyllning och dispensering. Thermo Scientific™ Nalgene™ Ändkapslar i polykarbonat eller polypropen för att ge operationer. Kåpor kan också monteras säkert på 3 tums sanitetsfläns för applikationer som används med Nalgene™ Sanitära Carboys.
  • Autoklaveringsbar
  • Kompatibel med Nalgene Sanitära Carboys (kat. nr. 2630 och 2261)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Två 0,75 tum. (19 mm) sanitära portar, polykarbonat
Diameter (engelska) Innerslang 0,75 tum
Diameter (metrisk) Innerslang 19 mm
För användning med (utrustning) Nalgene Carboy 2630 och 2261
Material Polykarbonat
nr per ärende 4/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Ändlock
Kvantitet Fall av 4