Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polykarbonat, Ändlock
Beskrivning
Sanitära portar för enkel fyllning/påfyllning och dispensering. Thermo Scientific™ Nalgene™ Ändkapslar i polykarbonat eller polypropen för att ge operationer. Kåpor kan också monteras säkert på 3 tums sanitetsfläns för applikationer som används med Nalgene™ Sanitära Carboys.
- Autoklaveringsbar
- Kompatibel med Nalgene Sanitära Carboys (kat. nr. 2630 och 2261)
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Två 0,75 tum. (19 mm) sanitära portar, polykarbonat |
| Diameter (engelska) Innerslang | 0,75 tum |
| Diameter (metrisk) Innerslang | 19 mm |
| För användning med (utrustning) | Nalgene Carboy 2630 och 2261 |
| Material | Polykarbonat |
| nr per ärende | 4/Cs. |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Produkttyp | Ändlock |
| Kvantitet | Fall av 4 |