Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyerkolvar av polykarbonat
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10459762
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
Stängningsstorlek:
Stopper No. 5
Stopper No. 6
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
10459762 125 mL Stopper No. 5 Paket med 12
10652771 250 mL Stopper No. 6 Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10459762 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 41030125
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför många odlingstekniker och lagra odlingsmedia med dessa kolvar.
Genomför många odlingstekniker och lagra kulturmedia med Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyerkolvar av polykarbonat. Den genomskinliga väggen ger en tydlig bild av flaskans innehåll. Robust, spricksäker konstruktion och låg vikt jämfört med glas gör dessa kolvar till ett värdefullt inslag i laboratoriesäkerhetsprogram.
  • Molded-in graduations
  • 500mL size is superior combustion flask for microdetermination of fluorine
  • Mouth sized to accept standard sized stoppers
  • Autoclavable/Transparent/Graduated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Beskrivning Flask Erlenmeyer Graduated PC 125mL
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Material Polykarbonat
nr per ärende 24
Antal per förpackning 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Mun stil Smal
Sterilitet Icke-steril
Bottenform Vanlig
Stängningsstorlek Stopper No. 5