Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyerkolvar av polykarbonat
Beskrivning
Genomför många odlingstekniker och lagra kulturmedia med Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyerkolvar av polykarbonat. Den genomskinliga väggen ger en tydlig bild av flaskans innehåll. Robust, spricksäker konstruktion och låg vikt jämfört med glas gör dessa kolvar till ett värdefullt inslag i laboratoriesäkerhetsprogram.
- Molded-in graduations
- 500mL size is superior combustion flask for microdetermination of fluorine
- Mouth sized to accept standard sized stoppers
- Autoclavable/Transparent/Graduated
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 8 oz. |
| Beskrivning | Flask Erlenmeyer Graduated PC 250mL |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Polykarbonat |
| nr per ärende | 12 |
| Antal per förpackning | 6 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Graderad | Ja |
| Mun stil | Smal |
| Visa mer |