Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer-kolvar av polykarbonat med förslutning
Produktkod. 10100211
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
Stängningsstorlek:
33 mm
38 mm
43 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10100211 500 mL 43 mm Paket med 4
10237850 125 mL 33 mm Paket med 6
10587341 250 mL 38 mm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10100211 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 41080500
Beräknad leverans: 18-11-2026
Förbered och förvara odlingsmedia med dessa splittringssäkra kolvar - lämpliga för odlingstekniker. Säkrare än glasflaskor i shakers.
Förbered och förvara odlingsmedia med hjälp av splittersäkra Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer-kolvar av polykarbonat med förslutning - lämplig för många odlingstekniker. Säkrare än glasflaskor i shakers. Linerless förslutning skyddar innehållet från spill och kontaminering. Robust konstruktion i kombination med låg vikt gör dessa kolvar till ett värdefullt inslag i laboratoriesäkerhetsprogram.
  • Molded-in graduations make liquid levels easy to estimate
  • Noncontaminating, tight-sealing, linerless polypropylene screw closures protect contents
  • Autoclavable/Transparent/Graduated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Beskrivning Flask Erlenmeyer Screw Closure PC 500mL
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Polykarbonat
nr per ärende 12
Antal per förpackning 4
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Mun stil Smal
Sterilitet Icke-steril
Bottenform Vanlig
Förslutningstyp Skruva
Stängningsstorlek 43 mm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Privacy Policy.