Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer-kolvar av polykarbonat med förslutning
Produktkod. 10237850
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
Stängningsstorlek:
33 mm
38 mm
43 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10237850 125 mL 33 mm Paket med 6
10587341 250 mL 38 mm Paket med 4
10100211 500 mL 43 mm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10237850 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 41080125
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förbered och förvara odlingsmedia med dessa splittringssäkra kolvar - lämpliga för odlingstekniker. Säkrare än glasflaskor i shakers.
Förbered och förvara odlingsmedia med hjälp av splittersäkra Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer-kolvar av polykarbonat med förslutning - lämplig för många odlingstekniker. Säkrare än glasflaskor i shakers. Linerless förslutning skyddar innehållet från spill och kontaminering. Robust konstruktion i kombination med låg vikt gör dessa kolvar till ett värdefullt inslag i laboratoriesäkerhetsprogram.
  • Molded-in graduations make liquid levels easy to estimate
  • Noncontaminating, tight-sealing, linerless polypropylene screw closures protect contents
  • Autoclavable/Transparent/Graduated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Beskrivning Flask Erlenmeyer Screw Closure PC 125mL
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Material Polykarbonat
nr per ärende 24
Antal per förpackning 6
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Mun stil Smal
Sterilitet Icke-steril
Bottenform Vanlig
Förslutningstyp Skruva
Stängningsstorlek 33 mm