Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Fernbach Culture Flask
Beskrivning
Increase aeration for better growth of culture in liquid media with the wide surface area of these Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Fernbach Culture Flask. Constructed of durable and transparent polycarbonate.
- Break-resistant, transparent polycarbonate
- Fernbach design supports better aeration
- For leakproof seal† use No. 12 rubber stopper
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 2.8L capacity; D x H: 8 x 9 in. |
| Diameter (metrisk) bas | 20.3 cm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 56.6 mm |
| Diameter (metrisk) yttre hals | With lip: 72.9 mm; Below lip: 68.3 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2800 mL |
| Material | Polykarbonat |
| Höjd (engelska) | 9 tum |
| Höjd (metrisk) | 22.9 cm |
| nr per ärende | Case of 4 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.