Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polykarbonat Teströrsställ för allmänt bruk
Beskrivning
Organisera och förvara provrör med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Polykarbonat Teströrsställ för allmänt bruk. Dessa ställ finns tillgängliga med handtag för enkel transport. När de är tomma kan de staplas med andra ställ av samma längd. Hålen är nyckelade med ingjutna siffror och bokstäver för enkel identifiering av rör.
- Högre specifik vikt än vatten så det förblir nedsänkt i ett vattenbad och flyter inte
- Autoklavbar (minskar styrkan över tid)
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Test Tube Rack PC 16 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Klart |
| Håller | Rör (13 till 16 mm) |
| Material | Polykarbonat |
| Positioner | 40 |
| Form | Rektangulär |
| Staplingsbar | Ja |
| För användning med (utrustning) | 13-16 mm rör |
| nr per ärende | 4 |
| Visa mer |