Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polykarbonat Teströrsställ för allmänt bruk
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10758871
Change view
Array:
3 x 8
4 x 10
För användning med (utrustning):
13-16 mm rör
16-20 mm rör
25-30 mm rör
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Array För användning med (utrustning) unitSize
10758871 4 x 10 16-20 mm rör Varje
10707771 4 x 10 13-16 mm rör Varje
11355694 3 x 8 25-30 mm rör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10758871 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 59290020
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Organisera och förvara provrör i dessa praktiska rörställ som har handtag för enkel bäring och ingjutna siffror och bokstäver för enkel identifiering av rör.
Organisera och förvara provrör med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Polykarbonat Teströrsställ för allmänt bruk. Dessa ställ finns tillgängliga med handtag för enkel transport. När de är tomma kan de staplas med andra ställ av samma längd. Hålen är nyckelade med ingjutna siffror och bokstäver för enkel identifiering av rör.
  • Higher specific gravity than water so it stays submerged in a water bath and won't float
  • Autoclavable (will reduce strength over time)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Test Tube Rack PC 20mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
Håller Rör (16 till 20 mm)
Material Polykarbonat
Positioner 40
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
För användning med (utrustning) 16-20 mm rör
nr per ärende 4
Antal per förpackning 1
Längd (metrisk) 28.5 cm
Längd (engelska) 11 tum
Bredd (engelska) 4,5 tum.
Diameter (metrisk) öppning 20 mm
Produkttyp Provrörsställ
Diameter (metrisk) Inre 20 mm
Array 4 x 10
Bredd (metrisk) 11.5 cm