Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polykarbonat Teströrsställ för allmänt bruk
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4520871
Array:
3 x 8
4 x 10
För användning med (utrustning):
13-16mm Tubes
16-20mm Tubes
25-30mm Tubes
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10707771
Brand: Thermo Scientific™ 59290016
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Organisera och förvara provrör i dessa praktiska rörställ som har handtag för enkel bäring och ingjutna siffror och bokstäver för enkel identifiering av rör.
Organisera och förvara provrör med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Polykarbonat Teströrsställ för allmänt bruk. Dessa ställ finns tillgängliga med handtag för enkel transport. När de är tomma kan de staplas med andra ställ av samma längd. Hålen är nyckelade med ingjutna siffror och bokstäver för enkel identifiering av rör.
  • Higher specific gravity than water so it stays submerged in a water bath and won't float
  • Autoclavable (will reduce strength over time)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provrörsställ
Beskrivning Test Tube Rack PC 16mm
Array 4 x 10
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
Håller Rör (13 till 16 mm)
Material Polykarbonat
Positioner 40
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
För användning med (utrustning) 13-16mm Tubes
nr per ärende 4
Antal per förpackning 1
Längd (metrisk) 28.5 cm
Längd (engelska) 11 tum
Bredd (metrisk) 11.5 cm
Bredd (engelska) 4,5 tum.
Diameter (metrisk) öppning 16 mm
Diameter (metrisk) Inre 16 mm