Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polykarbonat Imhoff Sedimenteringskon
Beskrivning
Bestäm sedimenterbart material i vatten och avloppsvatten samt mät sandinnehållet i brunnsvatten. Thermo Scientific™ Nalgene™ Polykarbonat Imhoff Sedimenteringskone är tillverkad av hållbar polykarbonat. Konen har en propellpropellstängning. Den medföljande läckagesäkra† stängningen gör det möjligt att ta bort sediment för gravimetrisk analys och hjälper även till med rengöring. Slutningsdesignen gör det möjligt för användaren att läsa graderingar till noll.
- Utformad för att bestämma sedimenterbart material i vatten och avfallsvatten eller sandinnehåll i brunnsvatten
- Slutsdesign gör det möjligt för användaren att läsa graderingar till noll
- Autoklavbar/Transparent/Graderad/Läckagesäker† när den används med medföljande Nalgene förslutningar
- Graderat från 0 till 1000 ml, med 0,1 ml steg i 0 till 1 ml intervallet
- Tillhandahöll 13 mm läckagesäker† skruvstängning i botten för att ta ut sediment
Sättningsintervall för kongradering
- 0-1 ml: 0,1 ml
- 1-10 ml: 0,5 ml
- 10-20 ml: 1 ml
- 20-40 ml: 2 ml
- 40-100 ml: 10 ml
- 100-500 ml: 50 ml
- 500-1000 ml: 100mL
Använd med Imhoff konställning Cat. Nr. 1001-0010 (säljs separat).
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Imhoff Sedimenteringskon |
| Volym (metrisk) | 1000 ml |
| Material | Polykarbonat |
| nr per ärende | 4 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Typ | Imhoff Sedimenteringskon |
| Höjd (engelska) | 36,7 cm |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.