Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polykarbonat, Carboy med sanitetshals
Beskrivning
Rengör den i ett stycke gjutna, ogängade Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Sanitary Carboy lättare än gängade behållare. Designad för användning som mottagare eller dispenseringskärl i biofarmaceutiska applikationer, den 3-tums sanitära flänsen gjuten på halsen accepterar standardflänsbeslag. Ett klämförslutningssystem tätar säkert och kommer inte att backa.
- Solid portade sanitetsändstycken finns tillgängliga
- Tillverkad av samma polykarbonat (PC) harts som Nalgene PC Clearboys och PC-flaskor, vilket tillåter byte till Sanitary PC Carboys utan problem med materialvalidering
- För att täta förslutning, använd med Nalgene Kraftig klämma (kat. nr. 2865-0300) och packning (kat. nr. 2672-0300)
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 5,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Stängningsstorlek | 3 tum |
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | Media-/buffertberedning , Media-/buffertlagring, Provtagning, Förvaring, Transport |
| Inkluderar | Sanitary Neck |
| Material | Polykarbonat |
| nr per ärende | 4/Cs. |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.