Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polykarbonat, valideringsflaska
Beskrivning
Utför QA-partiprovlagring av högt värderade läkemedel med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Polykarbonat valideringsflaskor. Flaskor med små volymer är gjutna av samma material som större flaskor, men kräver en mindre volym av dyra reagenser för att utföra valideringstestning.
Autoklaverbar, transparent polykarbonatkonstruktion möjliggör bekväm materialkompatibilitetsvalidering.
Inkluderar:
Vit polypropenskruvförslutning och TPE-packning
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 1 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Stängningsstorlek | 20-415 |
| Färg | Vit (genomskinlig) |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 14 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 32 mm |
| För användning med (applikation) | Utför valideringstestning |
| Höjd (metrisk) med stängning | 75 mm |
| Visa mer |