Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polykarbonat, valideringsflaska
Produktkod. 10601912
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
250 mL
2 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 30
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10601912 250 mL Paket med 6
10424642 30 mL Paket med 30
10297372 2 L Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10601912 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DS21270250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: Utför valideringstestning; Autoklaverbar; Stängningsmaterial: polypropen; Färg: Vit (genomskinlig)
Utför QA-partiprovlagring av högt värderade läkemedel med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Polykarbonat valideringsflaskor. Flaskor med små volymer är gjutna av samma material som större flaskor, men kräver en mindre volym av dyra reagenser för att utföra valideringstestning.
Autoklaverbar, transparent polykarbonatkonstruktion möjliggör bekväm materialkompatibilitetsvalidering.
Inkluderar:
Vit polypropenskruvförslutning och TPE-packning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 53B
Färg Vit (genomskinlig)
Diameter (metrisk) Innerhals 45 mm
Diameter (metrisk) Yttre 74 mm
För användning med (applikation) Utför valideringstestning
Höjd (metrisk) med stängning 135 mm
Material Polykarbonat
Mun stil Bred
nr per ärende 6/Cs.
Antal per förpackning 6 Pk.
Produkttyp Valideringsflaska