Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersättningsvakuumburkar av polyeterimid
Höjd (metrisk):
254 mm
305 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Utför krävande applikationer med kemiskt resistenta Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersättningsvakuumburkar. Dessa burkar väger mindre än glas och har en varm bärnstensfärgad gjutning.
Funktioner
- Identiska med burkar som ingår i artikelnummer 5305-0910 och 5305-1212
- Lättare att hantera än glas och går inte sönder, spricker eller spricker
- Genomskinlig
Beställningsinformation:
Endast burk; plåt och packningar måste beställas separat
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Brätte Cap |
| För användning med (utrustning) | Nalgene™ Vakuumkammare |
| Kapacitet (engelska) | 5 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 18.9 L |
| Färg | Genomskinlig bärnsten |
| Diameter (engelska) | 30,08 cm |
| Diameter (metrisk) | 305 mm |
| Höjd (engelska) | 30,08 cm |
| Höjd (metrisk) | 305 mm |
| Material | Polyeterimid |
| Visa mer |