Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polyolefin plastpappersark
Produktkod. 11324555
Change view
Mått (L x B):
14 x 28 cm (8,5 x 11 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11324555 14 x 28 cm (8,5 x 11 tum) Paket med 300
1 options
Produktkod. 11324555 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 63049811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6525.00 SEK
    5951.04 SEK / Paket med 300
    Save 573.96 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Skriv på Thermo Scientific™ Nalgene™ Polyolefinplastpappersark med nästan vilken penna, markör, typ eller tryck som helst (accepterar inte penna).
Skriv på Thermo Scientific™ Nalgene™ Polyolefinplastpappersark med nästan vilken penna, markör, typ eller tryck som helst. Dessa ark kan rulla eller vikas utan att spricka, förblir flexibla vid kalla temperaturer och kommer inte att slita, sträcka eller krympa. De kan stansas för användning i bindemedel eller skäras till etiketter för att omslutas med våta eller torra kemiska eller biologiska prover lagrade i formalin. De är också utmärkta för fältdatainsamling och spårbarhetsregister.
Funktioner
  • Motstå UV-ljus, rivning, fransning, krullning, åldrande, missfärgning, röta och mögel
  • Storlek: 8,5x 11″ (22x 28 cm)
Beställningsinformation:
Finns i en förpackning med 50 ark eller en låda med 300 ark (6 förpackningar)
Notera:
Accepterar inte penna. Ej avsedd för användning i kopiatorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Polyolefin
Regerade Rutnät
Bredd (engelska) Sida 11 tum
Längd (engelska) Sida 8,5 tum
Beskrivning Laser PolyPaper™ obestruket 21,6 x 27,9 cm
Mått (L x B) 14 x 28 cm (8,5 x 11 tum)
Längd (metrisk) sida 216 mm
Bredd (metrisk) sida 279 mm
Rutnätstyp 0,25 tum (6 mm)
Kvantitet 300