Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tryckkänsliga polyolefinetiketter
Produktkod. 11319821
Change view
Höjd (metrisk):
13 mm
20 mm
22 mm
25 mm
51 mm
Bredd (metrisk):
22 mm
38 mm
44 mm
67 mm
102 mm
Kvantitet:
1500 Cs.
3250 Cs.
4000 Cs.
500 Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Paket med 3250
Paket med 4000
Paket med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
11319821 25 mm 67 mm 1500 Cs. Paket med 300
11333482 22 mm 22 mm 4000 Cs. Paket med 4000
10713052 20 mm 38 mm 3250 Cs. Paket med 3250
11394555 13 mm 44 mm 4000 Cs. Paket med 4000
11353482 51 mm 102 mm 500 Cs. Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11319821 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 63190020
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
Kombinera dessa vattentäta, kemikaliebeständiga etiketter med kopiatorer, laserskrivare eller bläckstråleskrivare. Kommer inte att skrynkla, krulla eller smälta.
Kombinera Thermo Scientific™ Nalgene™ Tryckkänsliga polyolefinetiketter med kopiatorer, laserskrivare eller bläckstråleskrivare. Vattentät och kompatibel med de flesta labbkemikalier, Nalgene polyolefinetiketter kommer inte att skrynklas, krullas eller smälta. De accepterar en mängd olika bläck inklusive kopiator, markör, kulspets, geler och tekniska markörer.
Funktioner
  • Hållbara polyolefinetiketter
  • Betygsatt till− 29 °C
  • Motståndskraftig mot ultraviolett ljus, mögel, kemikalier och smuts och missfärgas inte, spricker eller går sönder
  • Utmärkt för att märka mikroskopiska —objektglas som självhäftande baksida fäster väl på alla plast-, glas- eller metallytor
  • Kemiskt kompatibel med de flesta laboratoriereagenser, även om lösningsmedel kan lösa upp lim
  • Autoklaveringsbar
  • Formaterad för enkel installation i ordbehandlingsprogram; instruktioner som ingår i varje förpackning
Obs: För användning med alla skrivenheter utom penna. Testa specifika bläck för lämplighet före användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Polyolefinetikett, 1 x 2,63
Material Polyolefin
Produkttyp Etikett
Etiketter per ark 30
nr per ärende 1500/Cs.
Antal per förpackning 300/Pk.
Kvantitet 1500 Cs.
Bredd (engelska) 2,63 tum.
Bredd (metrisk) 67 mm
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 25 mm