Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tryckkänsliga polyolefinetiketter
Description
Kombinera Thermo Scientific™ Nalgene™ Tryckkänsliga polyolefinetiketter med kopiatorer, laserskrivare eller bläckstråleskrivare. Vattentät och kompatibel med de flesta labbkemikalier, Nalgene polyolefinetiketter kommer inte att skrynklas, krullas eller smälta. De accepterar en mängd olika bläck inklusive kopiator, markör, kulspets, geler och tekniska markörer.
Funktioner
- Hållbara polyolefinetiketter
- Betygsatt till− 29 °C
- Motståndskraftig mot ultraviolett ljus, mögel, kemikalier och smuts och missfärgas inte, spricker eller går sönder
- Utmärkt för att märka mikroskopiska —objektglas som självhäftande baksida fäster väl på alla plast-, glas- eller metallytor
- Kemiskt kompatibel med de flesta laboratoriereagenser, även om lösningsmedel kan lösa upp lim
- Autoklaveringsbar
- Formaterad för enkel installation i ordbehandlingsprogram; instruktioner som ingår i varje förpackning
Obs: För användning med alla skrivenheter utom penna. Testa specifika bläck för lämplighet före användning.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Polyolefinetikett, 0,9 x 0,9 |
| Material | Polyolefin |
| Produkttyp | Label |
| Etiketter per ark | 80 |
| nr per ärende | 4000/Cs. |
| Antal per förpackning | 80 ark/pk. |
| Kvantitet | 4000 Cs. |
| Bredd (engelska) | 0,9 tum. |
| Bredd (metrisk) | 22 mm |
| Höjd (engelska) | 0,9 tum. |
| Show More |