Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tryckkänsliga polyolefinetiketter
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4526007
Höjd (metrisk):
13 mm
20 mm
22 mm
25 mm
51 mm
Bredd (metrisk):
22 mm
38 mm
44 mm
67 mm
102 mm
Formatera:
Märka
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Paket med 3250
Paket med 4000
Paket med 500
Produktkod. 11333482
Brand: Thermo Scientific™ 63190010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera dessa vattentäta, kemikaliebeständiga etiketter med kopiatorer, laserskrivare eller bläckstråleskrivare. Kommer inte att skrynkla, krulla eller smälta.
Kombinera Thermo Scientific™ Nalgene™ Tryckkänsliga polyolefinetiketter med kopiatorer, laserskrivare eller bläckstråleskrivare. Vattentät och kompatibel med de flesta labbkemikalier, Nalgene polyolefinetiketter kommer inte att skrynklas, krullas eller smälta. De accepterar en mängd olika bläck inklusive kopiator, markör, kulspets, geler och tekniska markörer.
Funktioner
  • Hållbara polyolefinetiketter
  • Betygsatt till− 29 °C
  • Motståndskraftig mot ultraviolett ljus, mögel, kemikalier och smuts och missfärgas inte, spricker eller går sönder
  • Utmärkt för att märka mikroskopiska —objektglas som självhäftande baksida fäster väl på alla plast-, glas- eller metallytor
  • Kemiskt kompatibel med de flesta laboratoriereagenser, även om lösningsmedel kan lösa upp lim
  • Autoklaveringsbar
  • Formaterad för enkel installation i ordbehandlingsprogram; instruktioner som ingår i varje förpackning
Obs: För användning med alla skrivenheter utom penna. Testa specifika bläck för lämplighet före användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Polyolefinetikett, 0,9 x 0,9
Formatera Märka
Material Polyolefin
Produkttyp Label
Etiketter per ark 80
nr per ärende 4000/Cs.
Antal per förpackning 80 ark/pk.
Bredd (engelska) 0,9 tum.
Bredd (metrisk) 22 mm
Höjd (engelska) 0,9 tum.
Höjd (metrisk) 22 mm