Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polyolefins rätt-till-att-veta-anpassat märkningssystem
Beskrivning
Skapa etiketter som identifierar en kemikalie och dess egenskaper med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Polyolefin Right-To-Know Custom Labeling System.
Funktioner:
- Överlägg tillhandahålls för att skydda etiketten från kemisk kontakt
- Fullständiga instruktioner som ingår i varje paket
- Varningssymboler är GHS-kompatibla
Especificaciones
Especificaciones
| Beskrivning | Specialanpassat rätt-att-veta-etikettsystem |
| Färg | Diverse |
| Formatera | Märka |
| Material | Polyolefin |
| nr per ärende | 150 |
| Antal per förpackning | 25 |
| Bredd (engelska) | 5 tum |
| Bredd (metrisk) | 127 mm |
| Höjd (engelska) | 3 tum |
| Höjd (metrisk) | 76,2 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?