Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Analytiska trattar av polypropen
Product Code. 10284541
Change view
Click to view available options
Diameter (metrisk) Överst:
35 mm
54 mm
63 mm
76 mm
98 mm
158 mm
Kapacitet (metrisk):
10 ml
41 ml
64 ml
114 ml
254 ml
976 ml
Unit Size:
Paket med 12
Paket med 2
Paket med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (metrisk) Överst Kapacitet (metrisk) Unit Size
10284541 98 mm 254 ml Paket med 4
10010741 35 mm 10 ml Paket med 12
10562131 54 mm 41 ml Paket med 12
10490143 63 mm 64 ml Paket med 12
10294491 76 mm 114 ml -
10505981 158 mm 976 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 10284541 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 42500100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    377.06 SEK
    350.53 SEK / Paket med 4
    Save 26.53 SEK
    7% Av
View all promotions
I lager
Add to basket
Add to basket
Använd standardfilterpapper med dessa trattar, med långa skaft och yttre ribbor som eliminerar luftlås.
Använd vanliga filterpapper med Thermo Scientific™ Nalgene™ Analytiska trattar av polypropen. Med långa stjälkar och yttre ribbor som eliminerar luftlås, är dessa trattar ett splittersäkert alternativ till glas och kemiskt resistenta mot en mängd olika laboratoriekemikalier och reagenser. Dessa trattar ger ett värdefullt bidrag till laboratoriesäkerhetsprogram.
  • Body of funnel is at a 60° angle with internal ribs sloped at 58° for rapid filtration
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (metrisk) Överst 98 mm
Kapacitet (metrisk) 254 ml
Diameter (metrisk) skaft 9 mm
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Funnel Analytical PP 100mm
Längd (metrisk) skaft 100 mm
Kvantitet 4/Pk.; 24/Cs.